Få mere at vide
4',6'-Dinitro-2'-phenoxymethanesulfonanilide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-(2,4-Dinitro-6-phenoxyphenyl)methanesulphonamide |
| CAS | 51765-56-1 |
| Molekylær formel | C13 H11 N3 O7 S |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | N-(2,4-Dinitro-6-phenoxyphenyl)methanesulphonamide, Nimesulide Imp. A (EP) |
| InChI formel | InChI=1S/C13H11N3O7S/c1-24(21,22)14-13-11(16(19)20)7-9(15(17)18)8-12(13)23-10-5-3-2-4-6-10/h2-8,14H,1H3 |
| SMIL | CS(=O)(=O)Nc1c(Oc2ccccc2)cc(cc1[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-] |
| IUPAC navn | N-(2,4-dinitro-6-phenoxyphenyl)methanesulfonamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 353.31 |
| Formel vægt | 353.0318 |