Få mere at vide
4,6-Dinitro-2-methyl-d3-phenol, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Methyl-4,6-dinitrophenol methyl-d3 |
| CAS | 1219804-69-9 |
| Molekylær formel | C7 2H3 H3 N2 O5 |
| Mængde | 0.05 g |
| Synonym | DNOC D3 (methyl-D3), 2-Methyl-4,6-dinitrophenol (methyl-D3), 2-Trideuteriomethyl-4,6-dinitrophenol, 4,6-Dinitro-2-trideuteriomethylphenol |
| InChI formel | InChI=1 S/C7H6N2O5/c1-4-2-5(8(11)12)3-6(7(4)10)9(13)14/h2-3,10 H,1H3/i1D3 |
| SMIL | [2 H]C([2 H])([2 H])c1cc(cc(c1O)[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-] |
| IUPAC navn | 2,4-dinitro-6-(trideuteriomethyl)phenol |
| Molekylvægt (g/mol) | 201.15 |
| Formel vægt | 201.0465 g/mol |
| Vis mere |