Få mere at vide
4,6-Dimethylisophthalic acid, 98%, BLD Pharm™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4,6-Dimethylisophthalic acid |
| CAS | 2790-09-2 |
| Molekylær formel | C10H10O4 |
| MDL nummer | MFCD00230851 |
| Mængde | 100 mg |
| SMIL | O=C(C1=C(C)C=C(C)C(C(O)=O)=C1)O |
| Molekylvægt (g/mol) | 194.18 |
| Procent renhed | 98% |