Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4, 6-Dimethyldibenzothiophene |
| CAS min % | 94.0 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Smeltepunkt | 147°C to 153°C |
| Farve | Hvid til beige |
| Infrarødt spektrum | Authentic |
| Analyseprocentområde | 94% min. (GC) |
| Emballage | Glasflaske |
| Mængde | 1 g |
| Opløselighedsinformation | Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in ch2cl2 |
| Vis mere |