Få mere at vide
4,6-Dimethyl-8-tert-butylcoumarin, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4,6-Dimethyl-8-tert-butylcoumarin |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C15H18O2/c1-9-6-11-10(2)8-13(16)17-14(11)12(7-9)15(3,4)5/h6-8H,1-5H3 |
| Formel vægt | 230.1307 |