missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

4,6-Dimethyl-8-tert-butylcoumarin, TRC

Artikelnummer. 30374070
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30374070 10 g
30376538 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30374070 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD47143510G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 17874-34-9
Molekylær formel C15 H18 O2
Molekylvægt (g/mol) 230.3
Synonym Coumarin, 8-tert-butyl-4,6-dimethyl- (8CI), 8-(1,1-Dimethylethyl)-4,6-dimethyl-2H-1-benzopyran-2-one, 4,6-Dimethyl-8-tert-butylcoumarin, 8-(tert-Butyl)-4,6-dimethyl-2H-chromen-2-one
IUPAC navn 8-tert-butyl-4,6-dimethylchromen-2-one
SMIL CC1=CC(=O)Oc2c1cc(C)cc2C(C)(C)C

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 4,6-Dimethyl-8-tert-butylcoumarin
Mængde 10 g
InChI formel InChI=1S/C15H18O2/c1-9-6-11-10(2)8-13(16)17-14(11)12(7-9)15(3,4)5/h6-8H,1-5H3
Formel vægt 230.1307
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.