Få mere at vide
4,6-dimethyl-3-nitropyridin-2(1{H})-1, TRC
Artikelnummer. 30408525
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30408525 50 mg
30391981 100 mg
30406506 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30408525 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH66959550MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 22934-13-0
Molekylær formel C7H8N2O3
Molekylvægt (g/mol) 168.15
Synonym 2-Pyridinol, 4,6-dimethyl-3-nitro- (7CI,8CI), 4,6-Dimethyl-3-nitro-2(1H)-pyridinone
IUPAC navn 4,6-dimethyl-3-nitro-1H-pyridin-2-one
SMIL CC1=CC(=C(C(=O)N1)[N+](=O)[O-])C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4,6-dimethyl-3-nitropyridin-2(1(H))-one
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C7H8N2O3/c1-4-3-5(2)8-7(10)6(4)9(11)12/h3H,1-2H3,(H,8,10)
Formel vægt 168.0535