Få mere at vide
4,6-dimethyl-2-pyron, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10157713 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10157713 1 g Glasflaske 1g
10115940 10 g Glasflaske 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10157713 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 295350010
Request Bulk or Custom Format
CAS: 675-09-2 | C7H8O2 | 124.14 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 675-09-2
Molekylær formel C7H8O2
Molekylvægt (g/mol) 124.14
MDL nummer MFCD00075555
Synonym 4,6-dimethyl-2-pyrone, 4,6-dimethyl-2h-pyran-2-one, mesitene lactone, 4,6-dimethylcoumalin, 2h-pyran-2-one, 4,6-dimethyl, 4,6-dimethyl-alpha-pyrone, 4,6-dimethyl-pyran-2-one, 2,4-dimethyl-alpha-pyrone, 2,4-dimethyl-.alpha.-pyrone, 4,6-dimethyl-.alpha.-pyrone
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4, 6-Dimethyl-2-pyrone
Navn note 98%
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 48°C to 50°C
Farve Gul
Flammepunkt >110°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 124.14
Procent renhed 98%
Fysisk form Krystallinsk lavtsmeltende faststof