Få mere at vide
4,6-Dimethyl-2-(methylthio)pyrimidine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4,6-Dimethyl-2-(methylthio)pyrimidine |
| CAS | 14001-64-0 |
| Molekylær formel | C7H10N2S |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H10N2S/c1-5-4-6(2)9-7(8-5)10-3/h4H,1-3H3 |
| SMIL | CSc1nc(C)cc(C)n1 |
| IUPAC navn | 4,6-dimethyl-2-methylsulfanylpyrimidine |
| Molekylvægt (g/mol) | 154.23 |
| Formel vægt | 154.0565 |