Få mere at vide
4,6-Dimethyl-2(1H)-pyrimidinone Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4,6-Dimethyl-2(1H)-pyrimidinone Hydrochloride |
| Mængde | 25 g |
| InChI formel | InChI=1S/C6H8N2O.ClH/c1-4-3-5(2)8-6(9)7-4;/h3H,1-2H3,(H,7,8,9);1H |
| Formel vægt | 160.0403 |