missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

4,6-Dimethyl-2(1H)-pyrimidinone Hydrochloride, TRC

Artikelnummer. 30370539
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
25 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30370539 50 g
30372058 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30370539 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD47908050G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 34289-60-6
Molekylær formel C6H9ClN2O
Molekylvægt (g/mol) 160.6
Synonym 2-Hydroxy-4,6-dimethylpyrimidine Hydrochloride, 4,6-Dimethyl-2(1H)-pyrimidinone Hydrochloride, 4,6-Dimethylpyrimidin-2-ol Hydrochloride
SMIL Cl.Cc1cc(C)nc(O)n1

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 4,6-Dimethyl-2(1H)-pyrimidinone Hydrochloride
Mængde 50 g
InChI formel InChI=1S/C6H8N2O.ClH/c1-4-3-5(2)8-6(9)7-4;/h3H,1-2H3,(H,7,8,9);1H
Formel vægt 160.0403
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.