Få mere at vide
4,6-dimethyl-1,3,5-triazin-2-aminhydrat,≥ 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10334392
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10334392 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10772873 10 g Ravfarvet glasflaske 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10334392 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. RF02292DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 175278-59-8
Molekylær formel C5H10N4O
Molekylvægt (g/mol) 142.16
MDL nummer MFCD00663061
InChI nøgle CZKUOCRCKNMNTI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4,6-dimethyl-1,3,5-triazin-2-amine hydrate, dimethyl-1,3,5-triazin-2-amine hydrate, 1,3,5-triazin-2-amine,4,6-dimethyl-, hydrate 1:1, 2-amino-4,6-dimethyl-1,3,5-triazine hydrate, 4,6-dimethyl-1,3,5-triazine-2-ylamine, oxamethane, 1,3,5-triazin-2-amine,4,6-dimethyl-,hydrate 1:1
PubChem CID 2782054
IUPAC navn 4,6-dimethyl-1,3,5-triazin-2-amin;hydrat
SMIL O.CC1=NC(N)=NC(C)=N1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4,6-Dimethyl-1,3,5-triazin-2-amine hydrate
CAS min % 95.0
Analyseprocentområde 95%+
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 142.17
Procent renhed 95%