missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

4,6-Dimethoxy-Beta-methyl-3-phenoxy Ambrisentan (Mixture of Diastereomers), TRC

Artikelnummer. 30370063
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30370063 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30370063 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD4605105MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 4,6-Dimethoxy-beta-methyl-3-phenoxy Ambrisentan (Mixture of Diastereomers)
CAS 159308-03-9
Molekylær formel C22H22N2O6
Mængde 5 mg
Synonym α-[(4,6-Dimethoxy-2-pyrimidinyl)oxy]-β-methyl-β-phenoxybenzenepropanoic Acid
InChI formel InChI=1S/C22H22N2O6/c1-22(15-10-6-4-7-11-15,30-16-12-8-5-9-13-16)19(20(25)26)29-21-23-17(27-2)14-18(24-21)28-3/h4-14,19H,1-3H3,(H,25,26)
SMIL COC1=CC(OC)=NC(OC(C(O)=O)C(C2=CC=CC=C2)(C)OC3=CC=CC=C3)=N1
Molekylvægt (g/mol) 410.42
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.