missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

4,6-Dimethoxy-2-(methylsulfonyl)pyrimidine, TRC

Artikelnummer. 30373494
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30373494 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30373494 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD46147510G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 4,6-Dimethoxy-2-(methylsulfonyl)pyrimidine
CAS 113583-35-0
Molekylær formel C7H10N2O4S
Mængde 10 g
Synonym 4,6-Dimethoxy-2-(methylsulfonyl)-pyrimidine
InChI formel InChI=1S/C7H10N2O4S/c1-12-5-4-6(13-2)9-7(8-5)14(3,10)11/h4H,1-3H3
SMIL O=[S](C1=NC(OC)=CC(OC)=N1)(C)=O
IUPAC navn 4,6-dimethoxy-2-(methylsulfonyl)pyrimidine
Molekylvægt (g/mol) 218.23
Formel vægt 218.08
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.