Få mere at vide
4,6-Dimethoxy-1,3,5-triazin-2(1H)-one, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4,6-Dimethoxy-1,3,5-triazin-2(1H)-one |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C5H7N3O3/c1-10-4-6-3(9)7-5(8-4)11-2/h1-2H3,(H,6,7,8,9) |
| Formel vægt | 157.049 |