Få mere at vide
4,6-Diisopropyl-1,1,3,3-tetramethyl-5-indanol, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11469926
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
Artikelnummer. 11469926
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar B20891.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 93892-40-1
Molekylær formel C19H30O
Molekylvægt (g/mol) 274.448
MDL nummer MFCD00061045
InChI nøgle WGQDDNQFNLMBOS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4,6-diisopropyl-1,1,3,3-tetramethyl-5-indanol, 4,6-bis isopropyl-1,1,3,3-tetramethylindan-5-ol, 4,6-diisopropyl-1,1,3,3-tetramethyl-2h-inden-5-ol, 4,6-bis methylethyl-1,1,3,3-tetramethylindan-5-ol, 1,1,3,3-tetramethyl-4,6-di propan-2-yl-2h-inden-5-ol, 1h-inden-5-ol, 2,3-dihydro-1,1,3,3-tetramethyl-4,6-bis 1-methylethyl, 2,3-dihydro-1,1,3,3-tetramethyl-4,6-bis 1-methylethyl-1h-inden-5-ol
PubChem CID 621162
IUPAC navn 1,1,3,3-tetramethyl-4,6-di(propan-2-yl)-2H-inden-5-ol
SMIL CC(C)C1=C(C(=C2C(=C1)C(CC2(C)C)(C)C)C(C)C)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4,6-Diisopropyl-1,1,3,3-tetramethyl-5-indanol
Smeltepunkt 146°C to 148°C
Mængde 5 g
Formel vægt 274.45
Procent renhed 97%