Få mere at vide
4,6-Dihydroxypyrimidin, TRC
Artikelnummer. 30379166
Skift visning
Mængde:
50 g
Artikelnummer. Mængde
30379166 50 g
1 options
Artikelnummer. 30379166 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD45460550G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4,6-Dihydroxypyrimidine
CAS 1193-24-4
Molekylær formel C4 H4 N2 O2
Mængde 50 g
Synonym 4(3H)-Pyrimidinone, 6-hydroxy-, 4(1H)-Pyrimidinone, 6-hydroxy- (8CI,9CI), 4,6-Pyrimidinediol (6CI), 6-Hydroxy-4(3H)-pyrimidinone, 4,6-Dihydroxypyrimidine, 6-Hydroxypyrimidin-4(3H)-one, NSC 22838
InChI formel InChI=1S/C4H4N2O2/c7-3-1-4(8)6-2-5-3/h1-2H,(H2,5,6,7,8)
SMIL Oc1cc(O)ncn1
IUPAC navn pyrimidin-4,6-diol
Molekylvægt (g/mol) 112.09
Formel vægt 112.0273