Få mere at vide
4,6-Dihydroxypyrimidin, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4,6-Dihydroxypyrimidine |
| CAS | 1193-24-4 |
| Molekylær formel | C4 H4 N2 O2 |
| Mængde | 25 g |
| Synonym | 4(3H)-Pyrimidinone, 6-hydroxy-, 4(1H)-Pyrimidinone, 6-hydroxy- (8CI,9CI), 4,6-Pyrimidinediol (6CI), 6-Hydroxy-4(3H)-pyrimidinone, 4,6-Dihydroxypyrimidine, 6-Hydroxypyrimidin-4(3H)-one, NSC 22838 |
| InChI formel | InChI=1S/C4H4N2O2/c7-3-1-4(8)6-2-5-3/h1-2H,(H2,5,6,7,8) |
| SMIL | Oc1cc(O)ncn1 |
| IUPAC navn | pyrimidin-4,6-diol |
| Molekylvægt (g/mol) | 112.09 |
| Formel vægt | 112.0273 |