Få mere at vide
4,6-Dihydroxypyrazolo[3,4-d]pyrimidin, TRC
Artikelnummer. 30137149
Skift visning
Mængde:
10 mg
250 mg
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30137149 5 g
18040830 250 mg
18061530 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30137149 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD4545505G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2465-59-0
Molekylær formel C5 H4 N4 O2
Molekylvægt (g/mol) 152.11
Synonym Oxypurinol, 1H-Pyrazolo[3,4-d]pyrimidine-4,6(5H,7H)-dione, 4H-Pyrazolo[3,4-d]pyrimidine-4,6(5H)-dione, 1,7-dihydro- (6CI), 1H,3H,9H-Alloxanthine, 1H,4H,5H,6H,7H-Pyrazolo[3,4-d]pyrimidine-4,6-dione, 1H-Pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4,6-diol, 4,6-Dihydroxypyrazolo[3,4-d]pyrimidine, 4,6-Dioxopyrazolo[3,4-d]pyrimidine, Alloxanthine, BW 55-5, NSC 76239, Oxipurinol, Oxoallopurinol, Oxyprim
IUPAC navn 1,7-dihydropyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4,6-dione
SMIL O=C1NC(=O)c2cn[nH]c2N1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Oxypurinol
Mængde 5 g
InChI formel InChI=1S/C5H4N4O2/c10-4-2-1-6-9-3(2)7-5(11)8-4/h1H,(H3,6,7,8,9,10,11)
Formel vægt 152.0334