Få mere at vide
4,6-Dihydroxypyrazolo[3,4-d]pyrimidine-13C,15N2, TRC
Artikelnummer. 30004694
Skift visning
Mængde:
1 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30004694 1 mg
30007775 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30004694 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD4545521MG
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1217036-71-9
Molekylær formel 13C C4 H4 15N2 N2 O2
Molekylvægt (g/mol) 155.09
Synonym Oxypurinol-13C,15N2, Oxypurinol-3-13C-1,2-15N2, Oxipurinol-13C,15N2, 1H-Pyrazolo[3,4-d]pyrimidine-4,6(5H,7H)-dione-3-13C-1,2-15N2, 1H-Pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4,6-diol-3-13C-1,2-15N2, 4,6-Dihydroxypyrazolo[3,4-d]pyrimidine-3-13C-1,2-15N2, 4,6-Dioxopyrazolo[3,4-d]pyrimidine-3-13C-1,2-15N2, 4,6-Dihydroxypyrazolo[3,4-d]pyrimidine-13C,15N2
IUPAC navn 1,2-dihydro(5^{13}C,1,2-^{15}N_{2})pyrazolo[3,4-d]pyrimidine-4,6-dione
SMIL O=C1NC(=O)C2=[13CH][15NH][15NH]C2=N1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Oxypurinol-13C,15N2
Mængde 1 mg
InChI formel InChI=1S/C5H4N4O2/c10-4-2-1-6-9-3(2)7-5(11)8-4/h1H,(H3,6,7,8,9,10,11)/i1+1,6+1,9+1
Formel vægt 155.0309