missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

4,6-Dihydroxy-5-(o-methoxyphenoxy)-2,2’-bipyrimidine, TRC

Artikelnummer. 30374346
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30374346 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30374346 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD4531805MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 4,6-Dihydroxy-5-(o-methoxyphenoxy)-2,2'-bipyrimidine
CAS 329923-15-1
Molekylær formel C15 H12 N4 O4
Mængde 5 mg
Synonym [2,2'-Bipyrimidin]-4(3H)-one, 6-hydroxy-5-(2-methoxyphenoxy)-, [2,2'-Bipyrimidin]-4(1H)-one, 6-hydroxy-5-(2-methoxyphenoxy)- (9CI), 4,6-Dihydroxy-5-(o-methoxyphenoxy)-2-(2-pyrimidinyl)pyrimidine, 4,6-Dihydroxy-5-(2-methoxyphenoxy)-2-(pyrimidin-2-yl)pyrimidine
InChI formel InChI=1S/C15H12N4O4/c1-22-9-5-2-3-6-10(9)23-11-14(20)18-13(19-15(11)21)12-16-7-4-8-17-12/h2-8H,1H3,(H2,18,19,20,21)
SMIL COc1ccccc1Oc2c(O)nc(nc2O)c3ncccn3
IUPAC navn 5-(2-methoxyphenoxy)-2-pyrimidin-2-ylpyrimidine-4,6-diol
Molekylvægt (g/mol) 312.28
Formel vægt 312.0859
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.