Få mere at vide
4,6-Dihydroxy-5-nitropyrimidin, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4,6-Dihydroxy-5-nitropyrimidine |
| CAS | 2164-83-2 |
| Molekylær formel | C4 H3 N3 O4 |
| Mængde | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C4H3N3O4/c8-3-2(7(10)11)4(9)6-1-5-3/h1H,(H2,5,6,8,9) |
| SMIL | Oc1ncnc(O)c1[N+](=O)[O-] |
| IUPAC navn | 5-nitropyrimidin-4,6-diol |
| Molekylvægt (g/mol) | 157.08 |
| Formel vægt | 157.0124 |