Få mere at vide
4,6-Dihydroxy-5-nitropyrimidin, TRC
Artikelnummer. 30380025
Skift visning
Mængde:
2 g
Artikelnummer. Mængde
30380025 2 g
1 options
Artikelnummer. 30380025 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD4537502G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4,6-Dihydroxy-5-nitropyrimidine
CAS 2164-83-2
Molekylær formel C4 H3 N3 O4
Mængde 2 g
InChI formel InChI=1S/C4H3N3O4/c8-3-2(7(10)11)4(9)6-1-5-3/h1H,(H2,5,6,8,9)
SMIL Oc1ncnc(O)c1[N+](=O)[O-]
IUPAC navn 5-nitropyrimidin-4,6-diol
Molekylvægt (g/mol) 157.08
Formel vægt 157.0124