Få mere at vide
4,6-Dihydroxy-5-nitropyrimidine, 98%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11409227
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11409227 5 g 5g
11419227 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11409227 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B21312.06
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2164-83-2
Molekylær formel C4H3N3O4
Molekylvægt (g/mol) 157.09
MDL nummer MFCD00006110
InChI nøgle ABTLZAVJDRUDNG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4,6-dihydroxy-5-nitropyrimidine, 5-nitropyrimidine-4,6-diol, 4,6-dihydroxy-5-nitropyrimdine, 5-nitro-4,6-pyrimidinediol, 4 1h-pyrimidinone, 6-hydroxy-5-nitro, 6-hydroxy-5-nitro-3h-pyrimidin-4-one, 6-hydroxy-5-nitro-4 1h-pyrimidinone, 5-nitro-4,6-dihydroxypyrimidine, 4-hydroxy-5-nitro-1h-pyrimidin-6-one, 4 3h-pyrimidinone, 6-hydroxy-5-nitro
PubChem CID 75105
IUPAC navn 6-hydroxy-5-nitro-3,4-dihydropyrimidin-4-one
SMIL OC1=C(C(=O)NC=N1)[N+]([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4,6-Dihydroxy-5-nitropyrimidine
Smeltepunkt >300°C
Mængde 5 g
Beilstein 611622
Formel vægt 157.09
Procent renhed 98%