Få mere at vide
4,6-dihydroxy-2-methylpyrimidin, 99%
Artikelnummer. 11428813
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11428813 50 g 50g
11418813 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11428813 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A10535.18
 Begrænset vare
På lager
CAS: 40497-30-1 | C5H6N2O2 | 126,12 g/mol
4,6-dihydroxy-2-methylpyrimidin anvendes til fremstilling af 4,6-dichlor-2-methyl-pyrimidin.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 4,6-dihydroxy-2-methylpyrimidin anvendes til fremstilling af
4,6-dichlor-2-methyl-pyrimidin.
Opløselighed Opløseligt i natriumhydroxid
.
Bemærkninger
Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 40497-30-1
Molekylær formel C5H6N2O2
Molekylvægt (g/mol) 126.12
MDL nummer MFCD00006104,MFCD00205627,MFCD20486784
InChI nøgle BPSGVKFIQZZFNH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4,6-dihydroxy-2-methylpyrimidine, 2-methylpyrimidine-4,6-diol, 2-methyl-4,6-dihydroxypyrimidine, 2-methyl-4,6-pyrimidinediol, 2-methyl-1h,5h-pyrimidine-4,5-dione, 4 1h-pyrimidinone, 6-hydroxy-2-methyl, 2-methyl-4,6-dihydroxy pyrimidine, 6-hydroxy-2-methyl-3h-pyrimidin-4-one, 6-hydroxy-2-methylpyrimidin-4 3h-one, 6-hydroxy-2-methyl-3,4-dihydropyrimidin-4-one
PubChem CID 222672
IUPAC navn 4-hydroxy-2-methyl-lH-pyrimidin-6-on
SMIL CC1=NC(O)=CC(=O)N1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4,6-Dihydroxy-2-methylpyrimidine
Smeltepunkt >360 °C
Mængde 50 g
Beilstein 115646
Opløselighedsinformation Opløselig i natriumhydroxid.
Formel vægt 126.12
Procent renhed 99%