Få mere at vide
4,6-dihydroxy-2-methylpyrimidin, 99%
Beskrivelse
4,6-dihydroxy-2-methylpyrimidin anvendes til fremstilling af 4,6-dichlor-2-methyl-pyrimidin.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
4,6-dichlor-2-methyl-pyrimidin.
Opløselighed Opløseligt i natriumhydroxid
.
Bemærkninger
Inkompatibel med oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4,6-Dihydroxy-2-methylpyrimidine |
| Smeltepunkt | >360 °C |
| Mængde | 10 g |
| Beilstein | 115646 |
| Opløselighedsinformation | Opløselig i natriumhydroxid. |
| Formel vægt | 126.12 |
| Procent renhed | 99% |