Få mere at vide
4,6-Dihydroxy-2-mercaptopyrimidin, 98%
Description
4,6-dihydroxy-2-mercaptopyrimidin anvendes som et reagens til analyse af malondialdehyd (TBARS-analysen af lipidperoxidation). Det bruges til at detektere lipidoxidation, kvantificering af sialinsyrer og lipopolysaccharider.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | 4,6-Dihydroxy-2-mercaptopyrimidine |
| Smeltepunkt | >300 °C |
| pH | 1.8 |
| Mængde | 500 g |
| Beilstein | 120663 |
| Formel vægt | 144.15 |
| Procent renhed | 98% |