Få mere at vide
4,6-Dihydroxy-2-mercaptopyrimidin, 98%
Artikelnummer. 11400573
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11400573 25 g 25g
11410573 100 g 100g
11420573 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11400573 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A12681.14
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    395.53 DKK
    355.65 DKK / 25g
    Spare 39.88 DKK
    10% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 504-17-6 | C4H4N2O2S | 144,15 g/mol
4,6-dihydroxy-2-mercaptopyrimidin anvendes som et reagens til analyse af malondialdehyd (TBARS-analysen af lipidperoxidation). Det bruges til at detektere lipidoxidation, kvantificering af sialinsyrer og lipopolysaccharider.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 504-17-6
Molekylær formel C4H4N2O2S
Molekylvægt (g/mol) 144.15
MDL nummer MFCD00006674
InChI nøgle RVBUGGBMJDPOST-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-thiobarbituric acid, thiobarbituric acid, bathyran, austranal, 4,6-dihydroxy-2-thiopyrimidine, 2-thioxodihydropyrimidine-4,6 1h,5h-dione, 2-thio-4,6-dioxypyrimidine, usaf ek-660, 4,6 1h,5h-pyrimidinedione, dihydro-2-thioxo, 2-mercaptobarbituric acid
PubChem CID 2723628
ChEBI CHEBI:33202
IUPAC navn 2-sulfanyliden-1,3-diazinan-4,6-dion
SMIL O=C1CC(=O)NC(=S)N1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4,6-Dihydroxy-2-mercaptopyrimidine
Smeltepunkt >300 °C
pH 1.8
Mængde 25 g
Beilstein 120663
Formel vægt 144.15
Procent renhed 98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4,6-Dihydroxy-2-mercaptopyrimidin
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 4,6-Dihydroxy-2-mercaptopyrimidin