Få mere at vide
4,6-Dihydroxy-2-mercaptopyrimidin, 98%
Artikelnummer. 10326180 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
100 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
500g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10326180 100 g Plastflaske 100g
10458830 5 g Glasflaske 5g
10755371 500 g Plastflaske 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10326180 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 114961000
 Begrænset vare
På lager
CAS: 504-17-6 | C4H4N2O2S | 144,15 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 504-17-6
Molekylær formel C4H4N2O2S
Molekylvægt (g/mol) 144.15
MDL nummer MFCD00006674
InChI nøgle RVBUGGBMJDPOST-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-thiobarbituric acid, thiobarbituric acid, bathyran, austranal, 4,6-dihydroxy-2-thiopyrimidine, 2-thioxodihydropyrimidine-4,6 1h,5h-dione, 2-thio-4,6-dioxypyrimidine, usaf ek-660, 4,6 1h,5h-pyrimidinedione, dihydro-2-thioxo, 2-mercaptobarbituric acid
PubChem CID 2723628
ChEBI CHEBI:33202
IUPAC navn 2-sulfanyliden-1,3-diazinan-4,6-dion
SMIL O=C1CC(=O)NC(=S)N1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4, 6-Dihydroxy-2-mercaptopyrimidine
Navn note 98%
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Farve Farveløs
Tab ved tørring 2 % max. (1 g, 105°C, 3 hrs)
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98%
Emballage Plastflaske
Mængde 100 g
Beilstein 24, 476
Formel vægt 144.15
Procent renhed ≥97.5% (Acid)
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4,6-Dihydroxy-2-mercaptopyrimidine
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.