Få mere at vide
4,6-dihydroxy-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin, 98+%
Artikelnummer. 11397156
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11397156 250 mg 250mg
11377156 1 g 1g
11387156 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11397156 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L07160.MD
 Begrænset vare
På lager
CAS: 2465-59-0 | C5H4N4O2 | 152,113 g/mol
4,6-Dihydroxy-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin er en inhibitor til undersøgelse af specificiteten og kinetikken af xanthinoxidase. Det bruges også som et antiinflammatorisk middel via hæmning af xanthinoxidase.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
4,6-Dihydroxy-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin er en inhibitor til at studere specificiteten og kinetikken af xanthinoxidase. Det bruges også som et antiinflammatorisk middel via hæmning af xanthinoxidase.
Opløselighed
Opløselig i DMSO.
Bemærkninger
Inkompatible materialer er stærke oxidationsmidler. Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2465-59-0
Molekylær formel C5H4N4O2
Molekylvægt (g/mol) 152.113
MDL nummer MFCD00056934
InChI nøgle HXNFUBHNUDHIGC-UHFFFAOYSA-N
Synonym oxypurinol, oxipurinol, alloxanthine, 1h-pyrazolo 3,4-d pyrimidine-4,6-diol, oxoallopurinol, 4,6-dihydroxypyrazolo 3,4-d pyrimidine, 1h-pyrazolo 3,4-d pyrimidine-4,6 5h,7h-dione, oxipurinolum, 1h-pyrazolo 3,4-d pyrimidine-4,6 2h,5h-dione, alloxanthin van
PubChem CID 4644
ChEBI CHEBI:28315
IUPAC navn 1,2-dihydropyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4,6-dion
SMIL C1=C2C(=NC(=O)NC2=O)NN1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4,6-Dihydroxy-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidine
Smeltepunkt >300 °C
Lugt Lugtfri
Mængde 250 mg
Beilstein 139956
Opløselighedsinformation Opløselig i DMSO.
Formel vægt 152.11
Procent renhed ≥98%