Få mere at vide
4,6-Difluorindol, 97%
Artikelnummer. 15490808
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15490808 1 g 1g
15410818 250 mg 250mg
15400818 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15490808 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H54536.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
CAS: 199526-97-1 | C8H5F2N | 153,132 g/mol
Det er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der bruges i organisk syntese, lægemidler, landbrugskemikalier og farvestoffer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Det er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der anvendes i organisk syntese, farmaceutiske
produkter, landbrugskemikalier og farvestoffer.
Opløselighed Svært opløselig (0,062 g
/L) (25 C), °Beregnet.
Bemærkninger
Inkompatibel med oxidationsmidler. Opbevares ved stuetemperatur.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 199526-97-1
Molekylær formel C8H5F2N
Molekylvægt (g/mol) 153.132
MDL nummer MFCD01075213
InChI nøgle MHICCULQVCEWFH-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2778736
IUPAC navn 4,6-difluor-lH-indol
SMIL C1=CNC2=CC(=CC(=C21)F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4,6-Difluoroindole
Mængde 1 g
Følsomhed Luftfølsom
Synonym 4,6-difluoroindole, 1h-indole, 4,6-difluoro, 4,6-difluoro-indole, pubchem7179, acmc-209f4a, 1h-indole,4,6-difluoro, 1h-indole,4,6-difluoro-9ci, 4,6-difluoroindole 153.13, 4,6-difluoro-1h-indole; 1h-indole,4,6-difluoro-9ci
Opløselighedsinformation Sparsomt opløseligt (0,062 g/L) (25 °C), kalkuleret.
Formel vægt 153.13
Procent renhed 97%