Få mere at vide
4’,6-Didemethyl Papaverine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4',6-Didemethyl Papaverine |
| CAS | 57170-09-9 |
| Molekylær formel | C18 H17 N O4 |
| Mængde | 1 mg |
| Synonym | 4,6-Didemethyl Papaverine |
| InChI formel | InChI=1S/C18H17NO4/c1-22-17-8-11(3-4-15(17)20)7-14-13-10-18(23-2)16(21)9-12(13)5-6-19-14/h3-6,8-10,20-21H,7H2,1-2H3 |
| SMIL | COc1cc(Cc2nccc3cc(O)c(OC)cc23)ccc1O |
| IUPAC navn | 1-[(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)methyl]-7-methoxyisoquinolin-6-ol |
| Molekylvægt (g/mol) | 311.33 |
| Formel vægt | 311.1158 |