Få mere at vide
4,6-Dichloropyrimidin, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4,6-Dichloropyrimidine |
| CAS | 1193-21-1 |
| Molekylær formel | C4 H2 Cl2 N2 |
| Mængde | 50 g |
| InChI formel | InChI=1S/C4H2Cl2N2/c5-3-1-4(6)8-2-7-3/h1-2H |
| SMIL | Clc1cc(Cl)ncn1 |
| IUPAC navn | 4,6-dichloropyrimidin |
| Molekylvægt (g/mol) | 148.98 |
| Formel vægt | 147.9595 |