Få mere at vide
4,6-Dichloropyrimidin, TRC
Artikelnummer. 30370124
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
30370124 5 g
1 options
Artikelnummer. 30370124 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD4358355G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4,6-Dichloropyrimidine
CAS 1193-21-1
Molekylær formel C4 H2 Cl2 N2
Mængde 5 g
InChI formel InChI=1S/C4H2Cl2N2/c5-3-1-4(6)8-2-7-3/h1-2H
SMIL Clc1cc(Cl)ncn1
IUPAC navn 4,6-dichloropyrimidin
Molekylvægt (g/mol) 148.98
Formel vægt 147.9595