Få mere at vide
4,6-Dichloropyrimidin, 97%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4,6-Dichloropyrimidine |
| Smeltepunkt | 64 °C til 68 °C |
| Kogepunkt | 176 °C |
| Mængde | 25 g |
| FN nummer | UN3261 |
| Beilstein | 111195 |
| Formel vægt | 148.98 |
| Procent renhed | 98% |