Få mere at vide
4,6-Dichloropyrimidine, 97%
Artikelnummer. 11387966
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11387966 5 g 5g
11397966 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11387966 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L13212.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1193-21-1 | C4H2Cl2N2 | 148.97 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1193-21-1
Molekylær formel C4H2Cl2N2
Molekylvægt (g/mol) 148.97
MDL nummer MFCD00006109
InChI nøgle XJPZKYIHCLDXST-UHFFFAOYSA-N
Synonym pyrimidine, 4,6-dichloro, 4,6-dichloro-pyrimidine, 4,6-dichloro pyrimidine, 4,6-dichloro-1,3-diazine, 4,6-dichlorpyrimidin, dichloropyrmidine, dichloropyrimidine, zlchem 225, pubchem6913, 4,6-dichloropyrimdine
PubChem CID 70943
IUPAC navn 4,6-dichlorpyrimidin
SMIL ClC1=CC(Cl)=NC=N1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4,6-Dichloropyrimidine
Smeltepunkt 64°C to 68°C
Kogepunkt 176°C
Mængde 5 g
FN nummer UN3261
Beilstein 111195
Formel vægt 148.98
Procent renhed 98%