Få mere at vide
4,6-dichloropyrimidin-5-carboxaldehyd, 97%
Beskrivelse
4,6-dichlorpyrimidin-5-carboxaldehyd anvendes som et substrat i syntesen af N-terminalt surrogat i aminosyre- og peptidanaloger.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
i syntesen af N-terminalt surrogat i aminosyre- og peptidanaloger.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler og stærke syrer. Opbevares på et køligt sted.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4,6-Dichloropyrimidine-5-carboxaldehyde |
| Smeltepunkt | 66 °C til 71 °C |
| Mængde | 1 g |
| Formel vægt | 175.99 |
| Procent renhed | 97% |