Få mere at vide
4,6-Dichloronicotinic acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4,6-Dichloronicotinic acid |
| CAS | 73027-79-9 |
| Molekylær formel | C6 H3 Cl2 N O2 |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H3Cl2NO2/c7-4-1-5(8)9-2-3(4)6(10)11/h1-2H,(H,10,11) |
| SMIL | OC(=O)c1cnc(Cl)cc1Cl |
| IUPAC navn | 4,6-dichloropyridine-3-carboxylic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 192 |
| Formel vægt | 190.954 |