Få mere at vide
4,6-Dichloroimidazo[4,5-c]pyridin, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4,6-Dichloroimidazo[4,5-c]pyridine |
| CAS | 2589-12-0 |
| Molekylær formel | C6 H3 Cl2 N3 |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H3Cl2N3/c7-4-1-3-5(6(8)11-4)10-2-9-3/h1-2H,(H,9,10) |
| SMIL | Clc1cc2[nH]cnc2c(Cl)n1 |
| IUPAC navn | 4,6-diclor-1H-imidazo[4,5-c]pyridin |
| Molekylvægt (g/mol) | 188.01 |
| Formel vægt | 186.9704 |