Få mere at vide
4,6-Dichloro-N-(imidazolidin-2-ylidene)-2-methylpyrimidin-5-amine (6-Chloromoxonidine), Mikromol™
Artikelnummer. 30052005
Skift visning
Mængde:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30052005 25 mg
30051040 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30052005 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM1278.010025
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
4,6-Dichloro-N-(imidazolidin-2-ylidene)-2-methylpyrimidin-5-amine (6-Chloromoxonidine)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 6-Chloromoxonidine
CAS 352457-35-3
Analyt- eller komponentnavne 6-Chloromoxonidine
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C8 H9 Cl2 N5
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 4,6-Dichloro-N-(4,5-dihydro-1H-imidazol-2-yl)-2-methyl-5-pyrimidinamine, 6-Chloromoxonidine, Moxonidine Imp. A (EP), Moxonidine Impurity A
InChI formel InChI=1S/C8H9Cl2N5/c1-4-13-6(9)5(7(10)14-4)15-8-11-2-3-12-8/h2-3H2,1H3,(H2,11,12,15)
SMIL Cc1nc(Cl)c(N=C2NCCN2)c(Cl)n1
IUPAC navn N-(4,6-dichloro-2-methylpyrimidin-5-yl)imidazolidin-2-imine
Molekylvægt (g/mol) 246.1
Mængde 25 mg
Formel vægt 245.0235 g/mol