Få mere at vide
4,6-Dichloro-5-nitropyrimidine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4,6-Dichloro-5-nitropyrimidine |
| CAS | 4316-93-2 |
| Molekylær formel | C4 H Cl2 N3 O2 |
| Mængde | 25 g |
| InChI formel | InChI=1S/C4HCl2N3O2/c5-3-2(9(10)11)4(6)8-1-7-3/h1H |
| SMIL | [O-][N+](=O)c1c(Cl)ncnc1Cl |
| IUPAC navn | 4,6-dichloro-5-nitropyrimidine |
| Molekylvægt (g/mol) | 193.98 |
| Formel vægt | 192.9446 |