Få mere at vide
4,6-Dichloro-5-nitropyrimidine, 98%
Artikelnummer. 15412708
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15412708 1 g 1g
15422708 5 g 5g
15432708 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15412708 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H56252.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 4316-93-2 | C4HCl2N3O2 | 193.97 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4316-93-2
Molekylær formel C4HCl2N3O2
Molekylvægt (g/mol) 193.97
MDL nummer MFCD00006107
InChI nøgle HCTISZQLTGAYOX-UHFFFAOYSA-N
Synonym pyrimidine, 4,6-dichloro-5-nitro, 4,6-dichloro-5-nitro-pyrimidine, 4,6-dichloro-5-nitro-pyridine, pubchem7078, acmc-1an8c, 4-23-00-00899 beilstein handbook reference, ksc495i5h, 4,6-dichloro-5-nitroprimidine, 4,6 dichloro-5-nitropyrimidine, 5-nitro 4,6-dichloropyrimidine
PubChem CID 20312
IUPAC navn 4,6-dichlor-5-nitropyrimidin
SMIL [O-][N+](=O)C1=C(Cl)N=CN=C1Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4,6-Dichloro-5-nitropyrimidine
Smeltepunkt 100°C to 103°C
Mængde 1 g
Beilstein 162029
Formel vægt 193.98
Procent renhed 98%