Få mere at vide
4,6-Dichloro-5-nitro-2-(propylthio)pyrimidine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4,6-Dichloro-5-nitro-2-(propylthio)pyrimidine |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H7Cl2N3O2S/c1-2-3-15-7-10-5(8)4(12(13)14)6(9)11-7/h2-3H2,1H3 |
| Formel vægt | 266.9636 |