Få mere at vide
4,6-Dichloro-5-fluoropyrimidine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4,6-Dichloro-5-fluoropyrimidine |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C4HCl2FN2/c5-3-2(7)4(6)9-1-8-3/h1H |
| Formel vægt | 165.9501 |