Få mere at vide
4,6-dichlor-5-fluorpyrimidin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
4,6-dichlor-5-fluorpyrimidin er et nyttigt mellemprodukt til lægemidler.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
4,6-dichlor-5-fluorpyrimidin er et nyttigt mellemprodukt til lægemidler.
Opløselighed
Lidt opløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares på køligt, godt ventileret område. Hold beholderen tæt lukket. Opbevares væk fra oxidationsmiddel.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4,6-Dichloro-5-fluoropyrimidine |
| Kogepunkt | 50°C to 60°C (14 mmHg) |
| Flammepunkt | 91°C (196°F) |
| Mængde | 5 g |
| FN nummer | UN3265 |
| Opløselighedsinformation | Slightly soluble in water. |
| Formel vægt | 166.97 |
| Procent renhed | 98% |
| Fysisk form | Væske |