Få mere at vide
4,6-dichlor-5-fluorpyrimidin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15478338
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15478338 1 g 1g
15488338 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15478338 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H61770.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 213265-83-9 | C4HCl2FN2 | 166.96 g/mol
4,6-dichlor-5-fluorpyrimidin er et nyttigt mellemprodukt til lægemidler.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
4,6-dichlor-5-fluorpyrimidin er et nyttigt mellemprodukt til lægemidler.
Opløselighed
Lidt opløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares på køligt, godt ventileret område. Hold beholderen tæt lukket. Opbevares væk fra oxidationsmiddel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 213265-83-9
Molekylær formel C4HCl2FN2
Molekylvægt (g/mol) 166.96
MDL nummer MFCD08056331
InChI nøgle DGMIGAHDDPJOPN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4,6-dichloro-5-fluoro-pyrimidine, pyrimidine, 4,6-dichloro-5-fluoro, 4,6-dichloro-5-fluoro-1,3-diazine, pubchem18606, acmc-209fj8, ksc494o9j, 4,6-dichloro-5-fluoropyrimidine;, 4,6-dichloro-5-fluoro-pyrimidine;, 5-fluoro-4,6-dichloropyrimidine, 4 3h-pyrimidinone,2-chloro-5-fluoro
PubChem CID 11286675
IUPAC navn 4,6-dichlor-5-fluorpyrimidin
SMIL FC1=C(Cl)N=CN=C1Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4,6-Dichloro-5-fluoropyrimidine
Kogepunkt 50°C to 60°C (14 mmHg)
Flammepunkt 91°C (196°F)
Mængde 1 g
FN nummer UN3265
Opløselighedsinformation Slightly soluble in water.
Formel vægt 166.97
Procent renhed 98%
Fysisk form Væske