Få mere at vide
4,6-diclor-5-(2-methoxyphenoxy)-2,2'-bipyrimidin, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4,6-Dichloro-5-(2-methoxyphenoxy)-2,2'-bipyrimidine |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C15H10Cl2N4O2/c1-22-9-5-2-3-6-10(9)23-11-12(16)20-15(21-13(11)17)14-18-7-4-8-19-14/h2-8H,1H3 |
| Formel vægt | 348.0181 |