Få mere at vide
4,6-Dichloro-2-(trifluoromethyl)pyrimidine, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11956571 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11956571 5 g 5g
11946571 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11956571 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 446600050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
CAS: 705-24-8 | Molecular Formula: C5HCl2F3N2 | Molecular Weight: 216.97 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 705-24-8
Molekylær formel C5HCl2F3N2
Molekylvægt (g/mol) 216.97
MDL nummer MFCD08436597
InChI nøgle QFWVAJQVYBRTCL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4,6-dichloro-2-trifluoromethyl pyrimidine, 4,6-dichloro-2-trifluoromethyl-pyrimidine, pyrimidine, 4,6-dichloro-2-trifluoromethyl, pubchem19441, ksc496e6h, 4 pound not6-dichloro-2-trifluoromethylpyrimidine
PubChem CID 15713197
IUPAC navn 4,6-dichloro-2-(trifluoromethyl)pyrimidine
SMIL FC(F)(F)C1=NC(Cl)=CC(Cl)=N1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4, 6-Dichloro-2-(trifluoromethyl)pyrimidine
Kogepunkt 50°C to 52°C (5.3 mbar)
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Mængde 5 g
Formel vægt 216.98
Procent renhed 97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4,6-Dichloro-2-(trifluoromethyl)pyrimidine
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.