Få mere at vide
4,6-Dichloro-2-(trifluormethyl)pyrimidin, 97%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4,6-Dichloro-2-(trifluoromethyl)pyrimidine |
| Kogepunkt | 50 °C til 52 °C (5 mmHg) |
| Mængde | 250 mg |
| Formel vægt | 216.98 |
| Procent renhed | 97% |