Få mere at vide
4,6-diclor-2-(methylthio)pyrimidin, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4,6-Dichloro-2-(methylthio)pyrimidine |
| CAS | 6299-25-8 |
| Molekylær formel | C5 H4 Cl2 N2 S |
| Mængde | 25 g |
| Synonym | 2-Methylthio-4,6-dichloropyrimidine, 4,6-Dichloro-2-(methylmercapto)pyrimidine, 4,6-Dichloro-2-(methylsulfanyl)pyrimidine, NSC 44560 |
| InChI formel | InChI=1S/C5H4Cl2N2S/c1-10-5-8-3(6)2-4(7)9-5/h2H,1H3 |
| SMIL | CSc1nc(Cl)cc(Cl)n1 |
| IUPAC navn | 4,6-dichlor-2-methylsulfanylpyrimidin |
| Molekylvægt (g/mol) | 195.07 |
| Formel vægt | 193.9472 |